465038
Beryllium nitrate solution
35 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Concentration
35 wt. % in H2O
Densité
1.2 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Be++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Be.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clé InChI
RFVVBBUVWAIIBT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable