265063
Beryllium
chunks, 99.9%
Synonyme(s) :
Glucinium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9%
Forme
chunks
Température d'inflammation spontanée
1198 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1278 °C (lit.)
Densité
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clé InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent for:
- Synthesis of beryllium phthalocyanine
- Metal mediated dechlorination
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges