464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)decane
237,00 $
About This Item
237,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
234 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).[1]
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.[2]
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup