Principaux documents
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
220-224 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
Clé InChI
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable