Principaux documents
420964
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Ketopinic acid
99%
Synonyme(s) :
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
1 G
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
113,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
4180005
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Activité optique
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
Pf
237-239 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
Clé InChI
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
Description générale
(1S)-(+)-Ketopinic acid is a chiral ketone.[1]
Application
(1S)-(+)-Ketopinic acid may be used to prepare:
  • Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.[1]
  • A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.[2]
  • A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.[3]
Used to prepare a new chiral oxazolidone auxiliary[4] and a ketopinic derivatized polymer used for the deracemization of amines.[5] Starting material for the synthesis of homochiral 2,10-camphanediols.[6] Employed in the formation of a chiral Schiff base precursor to diethyl (S)-α-amino-α-alkyl phosphonates.[7]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Calmes, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 817-817 (1994)
Chiral P, N-ligands based on ketopinic acid in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR and Fu Z.
Organic Letters, 3(2), 161-164 (2001)
Palladium-catalyzed asymmetric Diels-Alder reactions with novel chiral imino-phosphine ligands.
Hiroi K and Watanabe K.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3067-3071 (2001)
Yan, T.-H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4959-4959 (1991)
Deng, J. et al.
Synthesis, 963-963 (1991)