461814
5-Bromosalicylic acid
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
72,50 $
About This Item
72,50 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pf
159-162 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable