460893
Methyl benzenesulfinate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
79-83 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
224 nm
Chaîne SMILES
COS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup