Principaux documents
46087
Sigma-Aldrich
Dichloro(ethyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethylmethyldichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
C2H5Si(CH3)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.09
Beilstein:
1361374
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter