415456
1,2-Dichlorotetramethyldisilane
95%
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-dichlorodisilane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane, Dichlorotetramethyldisilane
103,00 $
About This Item
103,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
148-149 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(Cl)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2Si2/c1-7(2,5)8(3,4)6/h1-4H3
Clé InChI
SFAZXBAPWCPIER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.