Principaux documents
460702
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Synonyme(s) :
THF-titanium trichloride complex, (3:1), Titanium trichloride tetrahydrofuran complex (1:3), Titanium trichloride tri(THF), Titanium trichloride tris(tetrahydrofuran), Trichlorotris(THF)titanium, Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24Cl3O3Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Pf
>250 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ti](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Ti/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Caractéristiques et avantages
Used for the synthesis of bimetallic titanium(III) complexes with a triple-helix structure.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Talukdar, S.; Banerji, A.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3468-3468 (1998)
Rele, S.; Talukdar, S.; Banerji, A.
Tetrahedron Letters, 40, 767-767 (1999)