460613
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl sarcosinate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
137-141 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
Clé InChI
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable