Principaux documents
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
Ethyl sarcosinate hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Beilstein:
3911182
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
127-128 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or