459941
(R)-(−)-Benzoin
98%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]24/D −115°, c = 1.5 in acetone
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
135-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m1/s1
Clé InChI
ISAOCJYIOMOJEB-CYBMUJFWSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique