Principaux documents
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.34
Numéro Beilstein :
2221968
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
92-95 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
Clé InChI
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Application
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)