Principaux documents
459321
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OH
97%
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H31NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
585.71
Beilstein:
4221286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +24°, c = 1 in methanol
Pf
170-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
Clé InChI
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
Remplacé(e)(s) par