Documents
459240
Sigma-Aldrich
Z-L-Methionine
97%
Synonyme(s) :
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.34
Numéro Beilstein :
2058696
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
66-70 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable