307793
Titanium(IV) bromide
98%
Synonyme(s) :
Titanium tetrabromide
161,00 $
About This Item
161,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
pb
230 °C (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Densité
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
- α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.[1]
- Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.[2]
- α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.[3]
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.