Principaux documents
455261
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable