Documents
454419
Sigma-Aldrich
Ethyldiphenylphosphine oxide
97%
Synonyme(s) :
Diphenylphosphinoethane monoxide
About This Item
Formule linéaire :
C2H5P(C6H5)2(O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
120-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
Chaîne SMILES 
CCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-16(15,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Clé InChI
AKTGKEBIBGSCLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols
  • Synthesis of a nanostructured dioxomolybdenum(VI) catalyst for liquid-phase epoxidation of olefins
  • Reduction of tertiary phosphine oxides with DIBAL-H
  • Diphenylphosphineyl-mediated synthesis of ketones
  • Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen by phosphorous stabilized carbanions
  • Stereospecific reduction to form phosphines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable