Documents
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
Point d'ébullition
234 °C (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
Clé InChI
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1