Principaux documents
451738
Sigma-Aldrich
Titanium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
TiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter