Principaux documents
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
1000 EA
240,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121807
Nomenclature NACRES :
NB.43
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.