Key Documents
449512
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
84 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1COCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-2-5-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
SBUOHGKIOVRDKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Polymerizability of methyl substituted 1, 3-dioxolanes.
Okada M, et al.
Makromol. Chem., 176(4), 859-872 (1975)
Acidolysis of poly (4-methyl-1, 3-dioxolane).
Diab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(4), 945-954 (1987)
Further studies on the relative ease of reductive cleavage of 1, 3-dioxolanes and 1, 3-dioxanes in ether solution by LiAlH4-AlCl3.
Diner UE and Brown RK.
Canadian Journal of Chemistry, 45(11), 1297-1299 (1967)