Principaux documents
448052
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCD2CD2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.615 (lit.)
Point d'ébullition
93 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3/i6D2,7D2
Clé InChI
JCANPYOQOFSGFD-KXGHAPEVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.00 °C - closed cup