Principaux documents
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
5 G
336,00 $
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
336,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Beilstein:
3196806
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable