447048
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
97%
Synonyme(s) :
1,1,1,4,4,4-Hexachlorodisilethylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Densité
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl6Si2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2
Clé InChI
WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges