443328
N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)N(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)9(6)8(3,4)5/h7H,1-6H3
Clé InChI
WYLLBTPEHIVUKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup