Principaux documents
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
500 MG
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
260,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
778.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
powder
Composition
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Arizona
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions