Principaux documents
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro Beilstein :
6141956
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
97-101 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
Clé InChI
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable