440639
4,5-Dimethyl-2-furaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4,5-Dimethylfurfural
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
98-100 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
Cc1cc(C=O)oc1C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(4-8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter