Principaux documents
8.18816
Sigma-Aldrich
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
for synthesis
Synonyme(s) :
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO
250 ML
160,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
160,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
219-787-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v)
pb
195-197 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
1.082 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.7 °C - closed cup