Documents
439924
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
128-130 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable