713066
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
99%
Synonyme(s) :
BMIMI
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (HPLC)
99%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% water
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
433.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
223 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter