439614
Ytterbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9%
Synonyme(s) :
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.9%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
875 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.