437298
Imidazole-d4
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
NMR: suitable
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
89-91 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1nc([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-MSWVZFBTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145.00 °C - closed cup