Principaux documents
436038
Sigma-Aldrich
Iron(III) phosphate tetrahydrate
Synonyme(s) :
Ferric phosphate tetrahydrate
100 G
54,50 $
54,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,50 $
About This Item
Formule linéaire :
FePO4 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Forme:
powder
54,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Fe, 24%
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.