Principaux documents
435821
Sigma-Aldrich
Potassium fluorosulfate
Synonyme(s) :
Potassium fluorosulfonate
5 G
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
167,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FSO3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
powder and chunks
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges