435554
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
average Mn ~8,000
Synonyme(s) :
Tetronic 150R1
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~8,000
Indice de réfraction
n20/D 1.455
Viscosité
1,840 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
softening point −17 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
Clé InChI
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter