435422
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~2,000
Synonyme(s) :
Pluronic® L-61
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~2,000
Composition
PEG, 10 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.4531
Viscosité
325 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
softening point −29 °C
cloud point 15-19 °C (10 wt. % aqueous solution)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0.
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.