433926
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
97%
Synonyme(s) :
1′3′,3′-Trimethyl-6-nitro-8-methoxyspiro[2-1-benzopyran-2,2′-indoline], 1,3,3-Trimethyl-6′-nitro-8′-methoxyspiro(indoline-2,2′-benzopyran), 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitro-8′-methoxybenzopyrylspiran, 1,3,3-Trimethylindolino-8′-methoxy-6′-nitrobenzospiropyran
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
Pf
159-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(cc2C=CC3(Oc12)N(C)c4ccccc4C3(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-19(2)15-7-5-6-8-16(15)21(3)20(19)10-9-13-11-14(22(23)24)12-17(25-4)18(13)26-20/h5-12H,1-4H3
Clé InChI
IZDVWQPIYXTGIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.