433306
Dibenzothiophene
purified by sublimation, ≥99%
Synonyme(s) :
DBT, Diphenylene sulfide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
crystals
Produit purifié par
sublimation
pb
332-333 °C (lit.)
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Clé InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves