432164
Gadolinium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
F[Gd](F)F
InChI
1S/3FH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.