425761
4-tert-Butylphenol
purified by sublimation, 99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 70 °C)
Pureté
99%
Produit purifié par
sublimation
Point d'ébullition
236-238 °C (lit.)
Pf
96-101 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup