Principaux documents
425621
Sigma-Aldrich
Diphenylgermanium dichloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2GeCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5975 (lit.)
pb
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ge](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Ge/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
PFPTYRFVUHDUIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development