Principaux documents
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Synonyme(s) :
Tetramethylgermane
5 G
239,00 $
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
239,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
6.74 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: germanium
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
−88 °C (dec.) (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Application
CVD precursor to germanium oxide thin films.[1]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-34.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)