Principaux documents
425184
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Neodymium perfluoromethanesulfonate, Neodymium(III) triflate
About This Item
Formule linéaire :
Nd(CF3SO3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: neodymium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Nd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Nd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Application
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[1]
Catalyst for:
  • Catalytic dehydration of fructose
  • Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates
  • α-amination reactions of pyrazolones
  • Polymerization reactions of cyclosiloxanes
  • Direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols
  • Regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals
  • Paal-Knorr cyclocondensation
  • Nitration of benzene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)