424714
2,6-Diphenylcyclohexanone, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C6H8(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
119-121 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1C(CCCC1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-17H,7,12-13H2
Clé InChI
JHMUMWBKYPMOLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6-Diphenylcyclohexanone is a cyclohexanone with two phenyl substituents at two α-positions. 2,6-Diphenylcyclohexanone is the starting material employed in the synthesis of cis- and trans-2-(p-carboxybenzyl)-2,6-diphenyl-6-vinylcyclohexanone. cis -2,6-Diphenylcyclohexanone is photochemically active and it undergoes photodecarbonylation reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Engineering reactions in crystals: suppression of photodecarbonylation by intramolecular β-phenyl quenching.
Ng D, et al.
Tetrahedron Letters, 42(52), 9113-9116 (2001)
Horspool WM and Lenci F.
CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology, 1 -2, 48-48 (2003)
Platz MS, et al.
Reviews of Reactive Intermediate Chemistry, 310-312 (2007)