Principaux documents
102261
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylcyclohexanone, mixture of isomers
98%
25 G
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
126,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H8(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Beilstein:
1099000
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
174-176 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(C)C1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,6-Dimethylcyclohexanone, mixture of isomers is a clear, light yellow liquid. The adsorption of traces of 2,6-dimethylcyclohexanone, a volatile organic compound, from liquid toluene was studied[1]. cis- and trans-isomers of 2,6-Dimethylcyclohexanonereacts with hydroxylamine hydrochloride and potassium hydroxide in methanol solution gives cis- and trans-dimethylcyclohexanone oxime [2].
Application
2,6-Dimethylcyclohexanone was used in tetraoxane synthesis and in evaluation of their anti-malarial activity[3].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Photochemistry of Oximes III. The Photochemical Beckmann Rearrangement.
Cunningham M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 49(17), 2891-2896 (1971)
Adsorption of Volatile Organic Compounds. Experimental and Theoretical Study.
Brunchi CC, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(51), 16697-16708 (2012)
K J McCullough et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(6), 1246-1249 (2000-03-29)
Two tetramethyl-substituted dispiro-1,2,4,5-tetraoxanes (7,8,15, 16-tetraoxadispiro[5.2.5.2]hexadecanes) 3 and 4 were designed as metabolically stable analogues of the dimethyl-substituted dispiro-1, 2,4,5-tetraoxane prototype WR 148999 (2). For a positive control we selected the sterically unhindered tetraoxane 5 (7,8,15, 16-tetraoxadispiro[5.2.5.2]hexadecane), devoid of any substituents.