Principaux documents
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
25 G
223,00 $
100 G
745,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
223,00 $
100 G
745,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H7(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Beilstein:
1281598
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
206-208 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)