Principaux documents
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
Synonyme(s) :
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2BI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in hexanes
Point d'ébullition
68-69 °C
Densité
0.754 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup